Principaux documents
CVGB75S01
Millipore
Cartouche Durapore® hydrophobe, 0,22 µm
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7
Synonyme(s) :
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
27293007
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
≤5 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
5 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
5 in. (12.5 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
0.35 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Point de bulle
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
30 cycles de stérilisation en place (SEP) de 30 min à 126 °C ; 30 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C
Remarque sur l'analyse
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans un mélange d'IPA/eau à 70 %/30 % à température ambiante régulée
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany