Principaux documents
CDRCH12HG
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
High Flux RO Cartridge with housing, For use with AFS® systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Impuretés
>99% Bacteria Rejection
>99% Organics (MW < 100)
>99% Particulates Rejection
98% Typical Ionic Rejection (Minimum 93%)
Compatibilité
for use with AFS®
Description générale
La membrane à osmose inverse (RO) élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques de plus de 200 Da.
Application
Grâce à la structure à pores serrés du filtre, l'osmose inverse élimine une grande quantité de contaminants de l'eau, y compris les ions.
Caractéristiques et avantages
Cartouche RO à flux élevé avec boîtier.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany