CC174
Liver dECM Gel Hydrogel Kit
Synonyme(s) :
Liver dECM Gel Hydrogel Kit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Articles
Comparison of decellularized extracellular matrix (dECM) hydrogels to Matrigel® matrices for predictive 3D cell culture models
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)