Key Documents
CC065
Sigma-Aldrich
Human Tenascin
from human glioma cell line (U251), liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TN-C, Tenascin, Hexabrachion, Cytotactin, Neuronectin
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Ténascine-C humaine purifiée,
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Pureté
>97% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
280—300 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Fibrinogen
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Description générale
Origine du produit : Lignée cellulaire de gliome humain (U251).
Ténascine-C humaine purifiée. La ténascine est connue pour : 1) avoir un rôle actif dans le développement du système nerveux central et des organes dérivés du mésenchyme ; 2) être présente dans la vascularisation des tumeurs chez l'adulte ; et 3) intervenir dans l'adhérence cellulaire. En SDS-PAGE, la protéine migre autour de 280-300 kD.
Application
Tests d'adhérence cellulaire.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Liaison
Remplace : CC066
Forme physique
Protéine purifiée fournie en solution dans du PBS sans conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver à -70 ºC pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ting-Yu Huang et al.
BioMed research international, 2015, 712546-712546 (2015-04-04)
Urodele amphibians (Ambystoma mexicanum), unique among vertebrates, can regenerate appendages and other body parts entirely and functionally through a scar-free healing process. The wound epithelium covering the amputated or damaged site forms early and is essential for initiating the subsequent
Reza Mirzaei et al.
Oncoimmunology, 7(10), e1478647-e1478647 (2018-10-06)
The dismal prognosis of glioblastoma is attributed in part to the existence of stem-like brain tumor-initiating cells (BTICs) that are highly radio- and chemo-resistant. New approaches such as therapies that reprogram compromised immune cells against BTICs are needed. Effective immunotherapies
Cecelia C Yates et al.
Cell transplantation, 26(1), 103-113 (2016-07-28)
Mesenchymal stem cells (MSCs) remain of great interest in regenerative medicine because of their ability to home to sites of injury, differentiate into a variety of relevant lineages, and modulate inflammation and angiogenesis through paracrine activity. Many studies have found
Melanie Rodrigues et al.
Tissue engineering. Part A, 19(17-18), 1972-1983 (2013-04-02)
Multipotential stromal cells/mesenchymal stem cells (MSCs) are attractive candidates for regenerative therapy due to the ability of these cells to differentiate and positively influence neighboring cells. However, on implantation for wound reconstruction, these cells are lost as they are challenged
Azhar Maqbool et al.
World journal of cardiology, 8(5), 340-350 (2016-05-28)
To investigate the effect of Tenascin C (TNC) on the expression of pro-inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases in human cardiac myofibroblasts (CMF). CMF were isolated and cultured from patients undergoing coronary artery bypass grafting. Cultured cells were treated with either
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.