Principaux documents
CBL1346Z-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine alpha V de souris, clone RMV-7 (sans conservateur)
clone RMV-7, from rat
Synonyme(s) :
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, 1.Integrin alpha-V heavy chain2.Integrin alpha-V light chain, Integrin alphaV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMV-7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Itgav(16410)
Description générale
L'intégrine alpha V, également appelée CD51, membre de la famille des intégrines, est une protéine de 140 kD exprimée sur les lymphocytes T activés, les granulocytes polymorphonucléaires, les blastocystes et les ostéoclastes. L'intégrine alpha V forme des hétérodimères par association avec les intégrines bêta1, bêta3, bêta5 ou bêta6. Ces complexes agissent ensuite comme des récepteurs pour plusieurs protéines de la matrice extracellulaire (MEC). Les intégrines alphaV remplissent diverses fonctions dans le développement, la stimulation/activation et l'homéostasie. Les principaux ligands des complexes d'intégrine alphaV comprennent la fibronectine, le fibrinogène, la vitronectine, la thrombospondine, le facteur de von Willebrand et la CD31.
Spécificité
Reconnaît spécifiquement l'intégrine alphaV, également appelée CD51 ou récepteur de la vitronectine. Cet anticorps bloquerait la liaison de l'intégrine alphaV à la vitronectine, à la fibronectine, au fibrinogène et à la CD31 dans certains types de cellules, ainsi que la cytotoxicité des cellules LAK.
Immunogène
Cellules NK activées par l'IL-2 (LAK) de souris BALB/c
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant sur du lysat de cellules LAK. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant sur du lysat de cellules LAK. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Test d'inhibition : l'adhérence et la cytotoxicité des cellules LAK ont été démontrées à l'aide d'un lot représentatif (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
L'utilisation de cet anticorps anti-intégrine alpha V de souris, clone RMV-7 (sans conservateur), a été validée en western blotting, immunoprécipitation et cytométrie en flux pour la détection de l'intégrine alpha V de souris.
Qualité
Produit évalué par cytométrie en flux sur des cellules 3T3-L1 murines.
Analyse par cytométrie en flux : une quantité de 0,2 µg de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine alphaV dans des cellules 3T3-L1 murines.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 140 kDa. Bien que le poids moléculaire théorique (calculé) soit de 115 kDa, l'intégrine alphaV a été observée sous la forme d'une bande d'environ 140 kDa dans des analyses par western blotting (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL1346Z
Forme physique
Format : Produit purifié
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules 3T3-L1 murines
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
K Takahashi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 145(12), 4371-4379 (1990-12-15)
CD2 and lymphocyte function-associated antigen (LFA)-1 are well known as T cell adhesion molecules involved in killer-target cell interactions. However, our recent study revealed that molecule(s) other than CD2 and LFA-1 might be involved in the lymphokine-activated killer (LAK) cell
Yongen Chang et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 28(7), 1998-2005 (2017-02-22)
Activated fibroblasts are deemed the main executors of organ fibrosis. However, regulation of the pathologic functions of these cells in vivo is poorly understood. PDGF receptor β (PDGFRβ) is highly expressed in activated pericytes, a main source of fibroblasts. Studies