Principaux documents
CBL1304
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine α4, clone PS/2
clone PS/2, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
CD49d, VLA-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PS/2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
Description générale
Pratiquement toutes les cellules lymphoïdes et myéloïdes de la moelle osseuse réagissent avec l'anticorps anti-VLA-4. VLA-4 est absente ou très peu détectable sur les cellules stromales. Les cellules myéloïdes maintenues dans des cultures de moelle osseuse murine à long terme de type Dexter sont positives, de même que les cellules lymphoïdes de cultures Whitlock-White.
Spécificité
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Le clone PS/2 reconnaît la chaîne alpha4 de l'hétérodimère de l'intégrine VLA-4 murine, de 150 kDa. L'anticorps réagit également avec la VLA-4 humaine.
Application
Catégorie de recherche
Structure cellulaire
Cytométrie en flux : 2 µg pour 106 cellules
Immunohistochimie sur coupes de tissus congelées
Immunoprécipitation
Tests d'adhésion cellulaire
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-intégrine α4, clone PS/2, permet de détecter le niveau d'intégrine α4 et a été publié et validé pour une utilisation en FC, IF, IP, IH.
Sous-catégorie de recherche
Intégrines
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1131
Forme physique
Anticorps IgG2bκ de rat purifié, dans un tampon phosphate 0,01 M, pH 7,1 sans conservateurs.
Format : Purifié
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 12 mois à compter de la date de réception. Lors de la première utilisation, répartir en aliquotes de petites quantités pour éviter des cycles de congélation/décongélation supplémentaires.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Ursula Norman et al.
European journal of immunology, 38(5), 1368-1380 (2008-04-17)
CD4(+) T helper (Th1 and Th2) cell localization to a site of inflammation is important for the development, maintenance and regulation of an immune response. The factors that regulate Th1 and Th2 cell recruitment into tissue are not fully understood.
Xuan Jiang et al.
Nature communications, 8(1), 128-128 (2017-07-27)
Hematopoietic stem and progenitor cells arise from the vascular endothelium of the dorsal aorta and subsequently switch niche to the fetal liver through unknown mechanisms. Here we report that vascular endothelium-specific deletion of mouse Drosha (Drosha cKO), an enzyme essential
Julia C Gutjahr et al.
Haematologica, 106(8), 2102-2113 (2020-07-04)
Adhesive properties of leukemia cells shape the degree of organ infiltration and the extent of leukocytosis. CD44 and the integrin VLA-4, a CD49d/CD29 heterodimer, are important factors of progenitor cell adhesion in bone marrow (BM). Here, we report their cooperation
Michael C Schmid et al.
Nature communications, 13(1), 1768-1768 (2022-04-03)
Myeloid cells play key roles in cancer immune suppression and tumor progression. In response to tumor derived factors, circulating monocytes and granulocytes extravasate into the tumor parenchyma where they stimulate angiogenesis, immune suppression and tumor progression. Chemokines, cytokines and interleukins
Integrins and cAMP mediate netrin-induced growth cone collapse.
Lemons, ML; Abanto, ML; Dambrouskas, N; Clements, CC; Deloughery, Z; Garozzo, J; Condic, ML
Brain Research null