Key Documents
C5VP001A
Millipore
Ensemble de filtration Cellicon® avec membrane Durapore®
filtration area 0.01 m2
Synonyme(s) :
Filtre pour perfusion Cellicon® avec membrane Durapore®
About This Item
Code UNSPSC :
42294704
Matériaux
PET support
PVDF
polyester support
Niveau de qualité
Agence
meets USP Biological Reactivity Test for class VI plastics (family component materials)
Stérilité
sterile; γ-irradiated (level of 25-40kGy)
flow rate measuring range
10 L/min (/m2)
Paramètres
1 psi max. reverse press. exposure at 25 °C
1-2.5 L process volume
15 psi at 25 °C (max. burst pressure)
5 psi max. inlet pressure at 25 °C
Surface de filtration
0.01 m2
membrane filtration area
0.01 m2
Dimension de pores
5 μm pore size
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Carter/surmoulage/raccords de montage/tête de pompe à usage unique : polypropylène ; séparateur d'alimentation : polyéthylène téréphtalate (PET) ; polyester ; tuyau : AdvantaFlex (élastomère thermoplastique), DOW Pharma 65 ; séparateur d'alimentation : polyéthylène téréphtalate (PET) ; polyester ; capteurs de pression : polysulfone ; attaches de câbles : nylon
Le filtre pour perfusion Cellicon® est conçu pour répondre à vos besoins en termes de séquence d'ensemencement perfusée. Il s'agit d'un filtre de rétention cellulaire à membrane plane fonctionnant selon un mode de filtration à flux tangentiel et faisant partie d'un ensemble à usage unique. Les opérations de perfusion permettent d'obtenir des cultures cellulaires à haute densité qui allègent le fardeau du traitement des grands volumes des bioréacteurs de production tout en augmentant la flexibilité de la fabrication. En intégrant la perfusion dans votre séquence d'ensemencement, vous avez la possibilité d'inoculer une plus grande quantité de cellules pour un ou plusieurs bioréacteurs de production et ainsi d'augmenter l'efficacité du procédé.
Application
Microfiltration
Perfusion durant la séquence d'ensemencement
Caractéristiques et avantages
Débit élevé. Transposabilité linéaire prévisible pour passer de l'échelle du laboratoire à l'échelle de la production. Performances fiables et reproductibles. Faible débit tangentiel et cisaillement cellulaire.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Informations légales
CELLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
equipment
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
Contenu apparenté
Enhance perfused seed train efficiency with our cell retention solution. Real-time monitoring and control.
Améliorez l'efficacité de votre séquence d'ensemencement perfusée grâce à notre solution de rétention cellulaire. Suivi et contrôle en temps réel.
Améliorez l'efficacité de votre séquence d'ensemencement perfusée grâce à notre solution de rétention cellulaire. Suivi et contrôle en temps réel.
Enhance perfused seed train efficiency with our cell retention solution. Real-time monitoring and control.
Afficher tout