BY-50L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
Rh Reagent Diluent
Synonyme(s) :
Rh Reagent Diluent
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Forme d'anticorps
unpurified
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 L
Concentration
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Application
Bulk
For dilution of Rh reagents
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable