Key Documents
AGX818
Sigma-Aldrich
Antigène recombinant de la protéine « Spike » S1 du SRAS-CoV-2 (a.a. 1 à 681)
suitable for ELISA, suitable for immunodiffusion
Synonyme(s) :
2019-nCoV, Le COVID-19
About This Item
Code UNSPSC :
51201600
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
≤76 kDa
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L'antigène recombinant du COVID-19 correspondant à la protéine "Spike" S1 (a.a. 1 à 681), exprimé dans des cellules HEK293, n° cat. AGX818, a été testé pour une utilisation en ELISA et en dosage par flux latéral comme contrôle positif.
Description de la cible
La maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse causée par la souche virale du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), un virus étroitement lié au virus du SRAS. Un antigène de spicule du SRAS-CoV-2 peut être utilisé pour aider à la détection du SRAS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Forme physique
Purifié dans du tampon phosphate salin 10 mM avec 0,09 % d'azide de sodium, pH 7,0.
Reconstitution
Se référer aux recommandations sur les dilutions et/ou les titres de départ suggérés par application et par type d'échantillon.
Stockage et stabilité
Stable entre -10 et -25 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable