ABT317
Anti-Matriptase-2/TMPRSS6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transmembrane protease serine 6, Matriptase-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMPRSS6(164656)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Matriptase-2/TMPRSS6 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable