ABS455
Anti-IL-31 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interleukin 31, IL-31
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL31(386653)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected IL-31 in 15 µg of RAW264.7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
RAW264.7 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable