ABN2264
Anti-SNTF (cleaved spectrin)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Spectrin alpha chain non-erythrocytic 1, Alpha-II spectrin, Fodrin alpha chain, Spectrin non-erythroid alpha subunit, Calpain-derived alpha-II spectrin N-terminal fragment
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, porcine
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Tyr1176-Gly1177)
Informations sur le gène
human ... SPTAN1(6709)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SNTF (cleaved spectrin) in Western Blotting applications (Roberts-Lewis, J.M., et. al. (1994). J Neurosci. 14(6):3934-44).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot detected SNTF (cleaved spectrin) in detection antibody for human serum samples (Siman, R., et. al. (2013). Front Neurol. 4:190).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 in Mouse Brain extract incubated with calcium chloride to activate Calpain.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité