ABN1358
Anticorps anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GP sens/antisens)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
C9ORF72/C9RANT (poly-GP), alpha-GP-sense/antisense
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C9orf72(203228)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-GP sens/antisens) dans des cellules HEK293-V5-GP transfectées. (avec la permission du Dr Laura P.W. Ranum et du Dr. Lien Nguyen de l'Université de Floride).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-GP sens/antisens) dans des applications de western blotting (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968-77).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-GP sens/antisens) dans des agrégats trouvés dans des neurones des régions CA et DG de l'hippocampe (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968-77).
Neurosciences
Qualité
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter C9ORF72/C9RANT (poly-GP sens/antisens) dans 10 µl de lysat de cellules HEK293 transfectées avec une construction Flag-GP.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1