ABF206
Anti-TRIM5 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tripartite motif-containing protein 5, RING finger protein 88
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM5(85363)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected TRIM5 alpha in human stomach cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TRIM5 alpha in 15 µg of human stomach, thymus, and uterus tissue lysates.
Description de la cible
Remarque sur l'analyse
Human stomach, thymus, and uterus tissue lysates
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable