ABE411
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg26)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Application
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
DyLight is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in 10 µg of CARM1 treated HeLa acid extract.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable