Key Documents
ABE1339
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-diméthyl-BAF155 (Arg1064, diméthylé de façon asymétrique)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
BRG1-associated factor 155
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg1064)
Informations sur le gène
human ... SMARCC1(6599)
Description générale
La protéine BAF155, également nommée facteur 155 associé à la sous-unité BRG1 du complexe SWI/SNF, BAF155, sous-unité de 155 kDa du complexe SWI/SNF, membre 1 de la sous-famille C des régulateurs de la chromatine dépendants de l'actine associés à la matrice liée au complexe SWI/SNF, et codée par les gènes SMARCC1 et BAF155, intervient dans l'activation de la transcription et la répression de certains gènes par le remodelage de la chromatine (altération de la topologie du nucléosome de l'ADN). Il a été suggéré que la protéine BAF155 stimule l'activité de l'ATPase de la sous-unité catalytique du complexe. La BAF155 peut également être impliquée dans la régulation de la transcription couplée à la vitamine D par le biais de son association avec le complexe WINAC, un complexe de remodelage de la chromatine recruté par le récepteur de la vitamine D (VDR) qui est requis pour la trans-répression du gène CYP27B1 induite par le VDR lié au ligand. La protéine BAF155 appartient au complexe de remodelage de la chromatine spécifique aux cellules progénitrices neurales (complexe npBAF) et au complexe de remodelage de la chromatine spécifique aux neurones (complexe nBAF). Le complexe npBAF est essentiel pour la capacité d'auto-renouvellement et de prolifération des cellules souches neurales multipotentes. Le complexe nBAF et sa sous-unité CREST régulent l'activité des gènes essentiels à la croissance dendritique. Au cours du développement neural, le passage d'une cellule souche/progénitrice à un mécanisme de remodelage de la chromatine post-mitotique se produit lorsque les neurones sortent de leur cycle cellulaire pour entrer dans leur état adulte. La transition des cellules souches/progénitrices neurales proliférantes à des neurones post-mitotiques nécessite un interrupteur dans la composition des sous-unités des complexes npBAF et nBAF. Lorsque les cellules progénitrices neurales sortent de la mitose et se différencient en neurones, les complexes npBAF contenant ACTL6A/BAF53A et PHF10/BAF45A sont remplacés par les sous-unités homologues ACTL6B/BAF53B et DPF1/BAF45B ou DPF3/BAF45C dans les complexes spécifiques aux neurones (nBAF). La protéine BAF155 est exprimée dans le cerveau,le cœur, les muscles, le placenta, les poumons, le foie, les reins et le pancréas.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine BAF155 humaine diméthylée au niveau de l'Arg1064.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la protéine BAF155 méthylée dans du lysat de cellules MCF-7 transfectées (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif de cet anticorps a permis l'immunoprécipitation de la protéine BAF155 méthylée à partir de cellules SKOV3 transfectées (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014).
Immunoprécipitation de la chromatine : un lot représentatif de cet anticorps a permis l'immunoprécipitation de la chromatine en se liant à la protéine BAF155 sur laquelle se trouvent les gènes COL1A2 et GADD45A dans des cellules MCF-7 de type sauvage (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la protéine BAF155 méthylée dans des cellules de tumeur du sein humaines (Wang, L., et al. Cancer Cell 25, 21–36, January 13, 2014)
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Apoptose et cancer
L'utilisation de cet anticorps anti-diméthyl-BAF155 est validée en western blotting, immunoprécipitation, immunoprécipitation de la chromatine et immunohistochimie pour la détection de la diméthyl-BAF155.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules MCF-7.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine diméthyl-BAF155 dans 10 µg de lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 160 kDa. Une analyse par spectrométrie de masse a confirmé que la bande d'environ 160 kDa correspond à la protéine cible BAF155.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium et 10 % de glycérol.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Sergey Karakashev et al.
Nature communications, 9(1), 631-631 (2018-02-13)
CARM1 is an arginine methyltransferase that asymmetrically dimethylates protein substrates on arginine residues. CARM1 is often overexpressed in human cancers. However, clinically applicable cancer therapeutic strategies based on CARM1 expression remain to be explored. Here, we report that EZH2 inhibition
Kazuhide Nakayama et al.
Oncotarget, 9(26), 18480-18493 (2018-05-03)
Protein arginine methyltransferase (PRMT) 4 (also known as coactivator-associated arginine methyltransferase 1; CARM1) is involved in a variety of biological processes and is considered as a candidate oncogene owing to its overexpression in several types of cancer. Selective PRMT4 inhibitors
Sergey Karakashev et al.
Cancer cell, 37(2), 157-167 (2020-02-01)
In response to DNA double-strand breaks, MAD2L2-containing shieldin complex plays a critical role in the choice between homologous recombination (HR) and non-homologous end-joining (NHEJ)-mediated repair. Here we show that EZH2 inhibition upregulates MAD2L2 and sensitizes HR-proficient epithelial ovarian cancer (EOC)
Magdalena M Szewczyk et al.
Nature communications, 11(1), 2396-2396 (2020-05-16)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) regulate diverse biological processes and are increasingly being recognized for their potential as drug targets. Here we report the discovery of a potent, selective, and cell-active chemical probe for PRMT7. SGC3027 is a cell permeable prodrug