AB5871
Anti-SNAP-25 Antibody
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Synaptosomal-associated Protein 25
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNAP25(6616)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
ELISA: 1:1000 - 1:100,000
Immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2