Key Documents
AB1797P
Sigma-Aldrich
Anti-Arginine Vasopressin Receptor V2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
AVPR-V2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AVPR2(554)
Spécificité
Arginine vasopressin receptor (AVP-V2), rat. The peptide used for immunization has no significant similarity with AVP V1a or V1b receptors.
Immunogène
21 amino acid peptide from the 3rd cytoplasmic domain of rat AVP-V2 (Lolait et al. 1992; Fisov et al. 1994).
Application
&
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Contrôle du métabolisme par le SNC
Hormones et récepteurs
Western blotting : μ An antibody raised against this peptide has detected a glycosylated band at ~62 kDa in membranes from rat inner medulla (Nonoguchi et al. 1995). N-Glycanase reduced the size to ~36 kDa (deglycosylated form).
Immunohistochimie : μ AVP-V2 has been localized in terminal IMCD and other areas of rat kidney (Nonoguchi et al. 1995).
ELISA : μμ
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB3512P
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans un tampon phosphate salin contenant 0,1 % de sérum albumine bovine.
Stockage et stabilité
° Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Itaru Goto et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 80(4), 989-997 (2016-03-01)
The expression of vasopressin type 2 receptor (V2R) in the lung, and the long-term effects of tolvaptan, a selective V2R antagonist, on pulmonary circulation and right ventricular (RV) remodeling in a pulmonary arterial hypertension (PAH) rat model were evaluated. Six-week-old
Harini Ramalingam et al.
Cell metabolism, 33(6), 1234-1247 (2021-04-15)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is a common monogenic disorder marked by numerous progressively enlarging kidney cysts. Mettl3, a methyltransferase that catalyzes the abundant N6-methyladenosine (m6A) RNA modification, is implicated in development, but its role in most diseases is