AB10516
Anti-Angiopoietin-1 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4, fasting-induced adipose factor, hepatic angiopoietin-related protein, peroxisome prolif
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
horse (95% sequence homology), dog (95% sequence homology), mouse (100% sequence homology), rat (95% sequence homology), bovine (95% sequence homology), mouse, human (90% sequence homology), pig (95% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANGPT1(284)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Angiopoietin-1 on 10 µg of mouse kidney lysate.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mouse kidney lysate
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable