Key Documents
AB1033
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
GAG beta Domain
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
product name
Anticorps anti-versicane, a.a. 1360-1439 de versicane de souris, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAN(176)
Description générale
Le versicane est un grand protéoglycane de sulfate de chondroïtine multi-domaine sécrété par les fibroblastes et d'autres types de cellules. Il comporte un domaine de liaison N-terminal à l'acide hyaluronique (HA). Ce domaine présente une homologie avec les domaines G1 et G2 de l'agrécane (G1 est la région de liaison de l'acide hyaluronique à la protéine cartilage link qui stabilise la liaison de l'agrécane à l'acide hyaluronique, et au récepteur de l'hyaluronate CD44). En outre, le versicane comporte un domaine de type lectine, une répétition du complément à l'extrémité C-terminale et deux répétitions de type EGF, éléments tous également présents dans l'agrécane. Le versicane a une masse moléculaire apparente d'environ 1 000 kDa, dont la fraction centrale correspond aux 400 kDa des 2 409 acides aminés, tandis que les 12 à 15 chaînes de sulfate de chondroïtine reliées de façon covalente représentent le reste.
Spécificité
Domaine bêta-GAG de versicane de souris.
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette GST contenant les acides aminés 1360 à 1439 de la protéine versicane de souris.
Épitope : a.a. 1360 à 1439 de versicane de souris
Application
Immunohistochimie (fixation au formol et inclusion en paraffine) : 10 μg/ml. Les tissus doivent être traités à la chondroïtinase avant coloration. (0,5 U/ml dans de la Tris-HCL 100 mM, pH 7,2 à 7,4, 30 minutes à température ambiante). Fixer et colorer.
Western blotting : 0,5 µg/ml
Immunoprécipitation :
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-versicane, a.a. 1360 à 1439 de versicane de souris, est un anticorps dirigé contre le versicane et destiné à une utilisation en immunoprécipitation, western blotting et immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Forme physique
Format : Produit purifié
L'immunoglobuline a été purifiée par affinité avec l'antigène recombinant et est présentée dans du PBS. La réactivité de l'anticorps anti-GST n'a pas été adsorbée. En solution dans du PBS.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif en immunohistochimie : cartilage environnant Témoin positif western blotting : embryon de souris de 13 jours au total
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Early but not late pregnancy induces lifelong reductions in the proportion of mammary progesterone sensing cells and epithelial Wnt signaling.
Meier-Abt, F; Brinkhaus, H; Bentires-Alj, M
Breast Cancer Research null
Jie Hong Hu et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(12), 2647-2656 (2015-10-24)
Prenatal deletion of the type II transforming growth factor-β (TGF-β) receptor (TBRII) prevents normal vascular morphogenesis and smooth muscle cell (SMC) differentiation, causing embryonic death. The role of TBRII in adult SMC is less well studied. Clarification of this role
Penny S Thomas et al.
PloS one, 7(4), e35539-e35539 (2012-04-27)
Bicuspid aortic valve (BAV) is the most common congenital cardiac anomaly in humans. Despite recent advances, the molecular basis of BAV development is poorly understood. Previously it has been shown that mutations in the Notch1 gene lead to BAV and
Keiichi Asano et al.
Scientific reports, 7(1), 17225-17225 (2017-12-10)
The proteoglycan versican is implicated in growth and metastases of several cancers. Here we investigated a potential contribution of stromal versican to tumor growth and angiogenesis. We initially determined versican expression by several cancer cell lines. Among these, MDA-MB231 and
Natasha McRae et al.
International journal of molecular sciences, 18(12) (2017-12-07)
In Duchenne muscular dystrophy (DMD), a dysregulated extracellular matrix (ECM) directly exacerbates pathology. Glucocorticoids are beneficial therapeutics in DMD, and have pleiotropic effects on the composition and processing of ECM proteins in other biological contexts. The synthesis and remodelling of