Principaux documents
A002
Millipore
NovaSeptum Bag rack, single sampling, for 1-port Holder TC25/NAC18
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Hauteur
260-460 mm
Longueur
250 mm
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Largeur
30 mm
Poids
0.5 kg1.1 lb
Adéquation
suitable for sampling