965535
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Nom du produit
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
Compatibilité
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany