Principaux documents
8.53055
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Thr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-threonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Boc-Thr(tBu)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
95-98 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H]([C@H](OC(C)(C)C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Description générale
Building block of introduction of N-terminal threonine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0084
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -4.0 - -2.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable