8.52259
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
Synonyme(s) :
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
60-63 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Clé InChI
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable