Principaux documents
8.52132
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-N-β-trityl-L-asparagine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H31F5N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
762.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CC(=O)NC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C44H31F5N2O5/c45-36-37(46)39(48)41(40(49)38(36)47)56-42(53)34(50-43(54)55-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)24-35(52)51-44(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,50,54)(H,51,52)/t34-/m0/s1
Clé InChI
YSONQVIVMGOLBG-UMSFTDKQSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of asparagine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1538
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): -9.0 - -5.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable