Principaux documents
8.51041
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms), Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H39NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
Clé InChI
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Application
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-13-4, molar mass 453.53 g/mol.
Liaison
Replaces: 01-63-0207
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colorless to slight yellow to yellow-brown
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 452.2 - 454.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable