Principaux documents
8.43858
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Rubidium carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CO3Rb2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
209-530-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Solubilité:
4500 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
837 °C
Solubilité
4500 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Rb+].[Rb+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable