Key Documents
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Tartaric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
205-105-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
198-204 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Solubilité
215 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup