Key Documents
8.41672
Sigma-Aldrich
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO · xHCl · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13 (anhydrous free base basis)
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
255-602-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
pH
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
Pf
94-96 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable