Key Documents
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H2BrF5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
217-182-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 83 °C
Densité
1.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Clé InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C