Key Documents
8.41297
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
210-293-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
powder
Pf
62-64 °C
Solubilité
158 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable