Key Documents
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5Cl5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.33
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
218-535-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
124-126 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Clé InChI
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3