Principaux documents
8.40144
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethylene glycol divinyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
212-133-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.97 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup