Key Documents
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.19
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-802-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
180-184 °C/1013 hPa
Pf
-100 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
1.018 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F
Point d'éclair (°C)
78 °C