Key Documents
8.21710
Sigma-Aldrich
1-Bromononane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromononane, Nonyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
211-755-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
201 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 90 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
Clé InChI
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup