Principaux documents
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
211-522-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C
Solubilité
soluble 818 g/L
Densité
1.55 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
932.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
500 °C - closed cup