Principaux documents
8.20979
Sigma-Aldrich
N-Phenylanthranilic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Phenylanthranilic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
2-(C6H5NH)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-066-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
182-185 °C
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
Clé InChI
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable