Principaux documents
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-257-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
pb
333-335 °C/1013 hPa
Pf
64-67 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Masse volumique apparente
340 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(ccc(c1)O)CCCCCC
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Clé InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
388.4 °F
Point d'éclair (°C)
198 °C