8.20524
N,N-Diphenylacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Diphenylacetamide, Acetic acid diphenylamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Pf
100-103 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C14H13NO/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Clé InChI
DKLYDESVXZKCFI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable