Key Documents
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
Synonyme(s) :
HBr
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
360 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
<200 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 39 °C (refers to pure substance)
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)