Key Documents
8.18709
Sigma-Aldrich
Glycérol
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-289-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Puissance
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.6-11.3 % (v/v)
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Température de transition
flash point 199 °C
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4