Principaux documents
8.18313
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
274-102-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Point d'ébullition
65-67 °C/13 hPa
Température de transition
flash point 36 °C
Densité
1.151 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Clé InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup