Key Documents
8.18311
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
for synthesis
Synonyme(s) :
Copper(I) iodide, Copper monoidide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CuI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-674-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
1290 °C/1013 hPa
Pf
588 °C
Solubilité
0.08 g/L
Densité
5.62 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable