Key Documents
8.18247
Sigma-Aldrich
Copper(II) chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Copper(II) chloride, Copper dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-210-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
498 °C (decomposes)
Solubilité
620 g/L
Densité
3.39 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
  • Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable