Principaux documents
8.18191
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-372-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0023 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
1008 mg/kg LD50, oral (Rat)
956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.6-3.7 % (v/v)
pH
>7 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
157-159 °C/27 hPa
Pf
<-60 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
0.014 g/L
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
Clé InChI
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup