Principaux documents
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Pression de vapeur
85 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C (Information refers to the main component.)
Limite d'explosivité
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
Point d'ébullition
82 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 10 °C
Densité
0.875 g/cm3 at 20 °C
Remarque sur l'analyse
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C