Key Documents
8.14178
Sigma-Aldrich
Trimethoxymethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3Si(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
214-685-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2990 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
225 °C
Puissance
11808 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Température de transition
flash point 9 °C
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Clé InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced adsorption-catalysis for sulfur removal: Describes the use of trimethoxymethylsilane for improving adsorptive and catalytic properties in fuels processing (J Ortiz-Bustos, HP Del Pulgar, Y Perez, 2023).
  • Preparation of organic-inorganic hybrid materials: Discusses the hybridization of materials using titanium phosphonate clusters combined with silanes for enhanced material properties (R Hayami, K Wada, I Nishikawa, T Sagawa, 2017).
  • Development of a molecularly imprinted polymer sensor: Utilizes trimethoxymethylsilane in the creation of a polymer sensor for detecting specific substances, highlighting its application in sensing technologies (K Wang, X Guan, S Chai, Q Zou, X Zhang, 2015).
  • Anti-fingerprint properties on glass surfaces: Explores the application of trimethoxymethylsilane in creating non-fluorinated organosiloxane coatings with anti-fingerprint properties (A Siriviriyanun, T Imae, 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F
Point d'éclair (°C)
9 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1