Key Documents
8.14087
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
Synonyme(s) :
Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): 49.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F
Point d'éclair (°C)
15 °C