Principaux documents
8.06455
Sigma-Aldrich
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-739-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.68 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
63 °C
Solubilité
600 g/L
Densité
1.8 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
950 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Clé InChI
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1