Principaux documents
8.06017
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonyme(s) :
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
About This Item
Formule linéaire :
CH2(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-714-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
440 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥93.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
1.6-17.6 % (v/v)
pb
42.3 °C/1013 hPa
Pf
-105 °C
Température de transition
flash point -18 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(COC)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Formaldehyde dimethyl acetal for synthesis. CAS 109-87-5, EC Number 203-714-2, chemical formula CH₂(OCH₃)₂.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.859
Methanol (GC, area%): ≤ 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C